Principaux documents
1.94514
Supelco
Hexane fraction from petroleum
EMPLURA®
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Gamme de produits
EMPLURA®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Température de stockage
20-25°C
Catégories apparentées
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C