Principaux documents
217696
Sigma-Aldrich
Cdk1 Inhibitor
CGP74514A
Synonyme(s) :
Cdk1 Inhibitor
About This Item
CAS Number:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable