475886
NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate Salt
Cell permeable. L-Arginine analog that acts as a competitive inhibitor of all three isoforms of NOS.
Synonyme(s) :
NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate Salt, N ω-Me-L-Arg, N G-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA, Nω-Me-L-Arg, NG-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
≥99% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[N+H2]=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Clé InChI
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
eNOS
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
O’Kane, K.P., et al. 1994. Br. J. Clin. Pharmacol. 38, 311.
Kubes, P., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 4651.
Mehta, J.L., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 173, 438.
Thomas, G., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 177.
Sakuma, I., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8664.
Hibbs, J.B., et al. 1987. Science237, 473.
Palmer, R.M.J., et al. 1987. Nature327, 524.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable