Principaux documents
5.04842
Sigma-Aldrich
CGP 37849
Synonyme(s) :
CGP 37849, (E)-(±)-2-Amino-4-methyl-5-phosphono­-3-pentenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12NO5P
CAS Number:
Poids moléculaire :
209.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
35 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
H2O: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(O)(O)C\C(=C\C(N)C(=O)O)\C
InChI
1S/C6H12NO5P/c1-4(3-13(10,11)12)2-5(7)6(8)9/h2,5H,3,7H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/b4-2+
Clé InChI
BDYHNCZIGYIOGJ-DUXPYHPUSA-N
Description générale
A highly potent competitive antagonist selective for NMDA receptors (Ki = 35 nM). Biologically viable admitted orally or systematically. Widely used in studies of epilepsy, schizophrenia, depression, stress and anxiety related mental disorders.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
NMDA receptors
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Notes préparatoires
Slight warming is required for complete solubilization.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Serafini, G., et al. 2013. Curr. Pharmaceut. Design19, 1898.
Szewczyk, B., et al. 2012. Expert. Op. Invest. Drugs21, 91.
Przegalinski, E., et al. 2000. Neuropharmacol.39, 1858.
Maj, J., et al. 1993. Polish J. Pharmacol.45, 455.
Fagg, E., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.99, 791.
Schmutz, M., et al. 1990. Naunyn-Schmiedebergʹs Arch. Pharmacol.342, 61.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable