5.05222
RuBi-Nicotine
Synonyme(s) :
RuBi-Nicotine, Bis(2,2′-bipyridine-N,N′)bis(S-nicotine-N1) ruthenium(2+) dichloride complex Bis(2,2ʹ-bipyridine-N,Nʹ)bis(S-nicotine-N1) ruthenium(2+) dichloride complex , Nicotinic Cholinergic Receptor Agonist, RuBi-Nicotine, nAChR Receptor Agonist, RuBi-Nico
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (NMR)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
deep orange
Solubilité
H2O: 100 mM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Ru+2]85([NH]9=CC=CC=C9C%10=CC=CC=[NH]%108)([NH]6=CC=CC=C6C7=CC=CC=[NH]75)([NH]3=CC=CC(=C3)[C@H]4N(CCC4)C)[NH]1=CC=CC(=C1)[C@H]2N(CCC2)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C10H14N2.2C10H8N2.2ClH.Ru/c2*1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h2*2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-8H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2/t2*10-;;;;;/m00...../s1
Clé InChI
BQXVYFYPLMVART-ZPFSJBFKSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
nAChR
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable