5.33298
TNIK Inhibitor, KY-05009
Synonyme(s) :
TNIK Inhibitor, KY-05009, Traf2- and Nck-interacting Kinase Inhibitor, KY-05009, KY05009, 5-(4-Methylbenzamido)-2-(phenylamino)thiazole-4-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
100 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1NC(=O)c3ccc(cc3)C)C(=O)N)Nc2ccccc2
Clé InChI
WCEDGRTWDSHZHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TNIK
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable