Principaux documents
539196
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail Set X, EDTA-Free - Calbiochem
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Solubilité
water: soluble
Niveau de qualité
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable