71755-M
2xYT Broth - Novagen
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
Nomenclature NACRES :
NA.85
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Niveau de qualité
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
2xYT Broth is a powdered medium for the enrichment of E. coli. The composition of the 2xYT Broth per liter is 16 g tryptone, 10 g yeast extract, and 5 g sodium chloride.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling
Autres remarques
Not available for sale in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and UK.
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable