Principaux documents
8014-K
Sigma-Aldrich
Human Insulin Kit Standards 1mL
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable