Principaux documents
8.14490
Sigma-Aldrich
2,2-Dichlorobutyrophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2-Dichlorobutyrophenone, 2,2-Dichloropropyl phenyl ketone
About This Item
CAS Number:
Poids moléculaire :
217.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
132-136 °C
Densité
1.23 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(CC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10Cl2O/c1-2-10(11,12)9(13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
VGWVNIXLMXHWCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
2,2-Dichlorobutyrophenone for synthesis. CAS 66255-85-4, chemical formula C₆H₅COC(Cl₂)CH₂CH₃.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.230 - 1.232Identity (IR)passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable