Principaux documents
8.14762
Sigma-Aldrich
Ethyloleate
(mixture of esters), stabilised, for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyloleate
About This Item
CAS Number:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Viscosité cinématique
6.6 cSt(25 °C)
pb
168 °C/1.3 hPa
Température de transition
flash point 168.5 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.869 - 0.874
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Iodine value: 75 - 84
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
335.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
168.5 °C - Pensky-Martens closed cup