8.18504
Bis(triphenylphosphine)copper(I) borohydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(triphenylphosphine)copper(I) borohydride
About This Item
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
160-165 °C (decomposes)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Cu].[B-H2].P(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4.P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/2C18H15P.BH4.Cu/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h2*1-15H;1H4;/q;;-1;
Clé InChI
OIFZQKCJHVNBRA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable