Principaux documents
8.19178
Sigma-Aldrich
Aluminium chloride, sieved for synthesis
Synonyme(s) :
Aluminum trichloride
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable