Principaux documents
8.41175
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-trifluoromethoxybenzene, (4-Fluoro-phenyl)trifluoromethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(C6H4F)OCF3
CAS Number:
Poids moléculaire :
180.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
206-523-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
pb
104-105 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
1.323 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
JULMJGDXANEQDP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup