8.52288
Fmoc-Phe(CF2PO3)-OH
≥90.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Phe(CF2PO3)-OH, Fmoc-F 2Pmp-OH,Fmoc-L-p-(phosphono-difluoromethyl)phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Product Name
Fmoc-Phe(CF2PO3)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)([P](=O)(O)O)c1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C25H22F2NO7P/c26-25(27,36(32,33)34)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(29)30)28-24(31)35-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,28,31)(H,29,30)(H2,32,33,34)/t22-/m0/s1
Clé InChI
XKWYQNFAGUNPJV-QFIPXVFZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. F. Gordeev, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 7585.
[2] T. R. Burke, Jr. (2006) Curr. Top. Med. Chem., 6, 1465.
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable