Principaux documents
8.53072
Sigma-Aldrich
Boc-Cha-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Cha-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-β-cyclohexyl-L-alanine dicyclohexylammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H25NO4 · xC12H23N
CAS Number:
Poids moléculaire :
271.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H2](C3CCCCC3)C2CCCCC2.N([C@@H](CC1CCCCC1)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO4.C12H23N/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
Clé InChI
GSGRQFGFPZQUQS-MERQFXBCSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of cyclohexyl amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0169
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -10.5 - -7.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable