AB1964
Anti-N-WASP Antibody, phospho-specific [Ser484/Ser485]
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Neural Wiskott-Aldrich Syndrome Protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer484/pSer485)
Informations sur le gène
human ... WASL(8976)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2