AB5539SP
NEUROFILAMENT HEAVY, CHKX
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.42
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable