AB5793
Anti-Calcium Channel γ 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cacng3(54376)
rat ... Cacng3(140724)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain lysate.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable