AB6065
Anti-Fibulin-5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Fibulin-5, FIBL-5, Developmental arteries and neural crest EGF-like protein, Dance, Urine p50 protein, UP50
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBLN5(10516)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Fibulin-5 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Description de la cible
The calculated molecular weight is 50 kDa; however bands have been observed at ~56 kDa (Freeman, L.J., et al. (2005) Biochem. J. 388:1-5).
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse heart tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable