ABE251
Anti-N-CoR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nuclear receptor corepressor 1, N-CoR, N-CoR1, Retinoid X receptor-interacting protein 13
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCOR1(9611)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected N-CoR in RAW 264.7 cell lysate. No tween for best results.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
RAW 264.7 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable