ABN485
Anti-SIPA1L1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Signal-induced proliferation associated-like protein 1, SIPA1-like protein 1, E6TP1, High-risk human papilloma viruses E6 oncoproteins targeted protein 1, E6-targeted protein 1, SIPA1L1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIPA1L1(26037)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SIPA1L1 in 15µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable