ABT108
Anti-Lnk/SH2B adapter protein 3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
SH2B adapter protein 3, Lymphocyte adapter protein, Lymphocyte-specific adapter protein Lnk, Signal transduction protein Lnk
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH2B3(10019)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lnk/SH2B adapter protein 3 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HepG2 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable