Principaux documents
HATF304F0
Millipore
Immobilon®-NC Transfer Membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41104921
Nomenclature NACRES :
NB.23
Product Name
Immobilon-NC Transfer Membrane12" x 12",
Matériaux
nitrocellulose membrane
plain white filter
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3