MA0HC05FS1
Millistak+® HC Pod Depth Filter, A1HC media series, 0.55 m2 surface area, 1/pk
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose
glass filled polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
(1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
hydrophilic
Plage de mesure de la conductivité
3.64-10.5 μS/cm
Paramètres
1 bar max. inlet pressure (15 psid) at 80 °C
15 psid max. differential pressure (1.0 bar) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psid) at 25 °C
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
0.55 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)