MABF2698
Anti-P. aeruginosa serogroup It-5 Antibody, clone PTA-5385
Synonyme(s) :
Pseudomonas aeruginosa It-5 serotype
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PTA-5385, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt N/A kDa
observed mol wt ~N/A kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
bacteria
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
Isotype
IgG2κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by ELISA with LPS specific for serogroup It-5.
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected LPS from Pseudomonas aeruginosa serogroup It-5.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected LPS from Pseudomonas aeruginosa (It-5) in ELISA applications (Lai, Z., et al. (2005). Vaccine. 23(25):3264-71).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable