MABF717
Anti-CD62L (L-Selectin) Antibody (mouse), PE-Cy7, clone MEL-14
clone MEL-14, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEL-14, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Sell(20343)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité