MABN824
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
mouse monoclonal, LB509
About This Item
Produits recommandés
Product Name
Anti-α-syn Antibody (amino acids 115-122), clone LB509,
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
LB509
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected α-syn in PK-digested FL a-syn pffs (Guo, J.L., et al. (2013). Cell. 154:103-117).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected α-syn in 10 µg of human brain tissue lysate.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable