Principaux documents
MABT63
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-nectine-3/PVRL3 (CD113), clone N3.12.4
clone N3.12.4, from mouse
Synonyme(s) :
poliovirus receptor-related 3, poliovirus receptor-related protein 3, nectin 3, nectin-3, Nectin-3, CD113 antigen
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N3.12.4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NECTIN3(25945)
Description générale
La nectine-3, également connue sous le nom de protéine 3 liée au récepteur du poliovirus (PVRL3) et PRR3, travaillerait avec la cadhérine pour former des jonctions d'adhérence cellule-cellule. Il s'agit d'une protéine transmembranaire que l'on trouve généralement dans les testicules et dans le tissu placentaire. La nectine-3 se colocalise avec le CD155, le récepteur apparenté du poliovirus, aux jonctions cellule-cellule. L'implication de la nectine-3 dans la régulation à la baisse du PVR à la surface des cellules entraîne une réduction de la motilité et de la prolifération cellulaires.
Immunogène
Protéine entière recombinante correspondant à la nectine-3 humaine.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-nectine-3/PVRL3 (CD113), clone N3.12.4, permet de détecter le taux de nectine-3/PVRL3 (CD113), et son utilisation a été publiée et validée en FC.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Évaluée par cytométrie en flux sur des cellules U251.
Analyse par cytométrie en flux : 0,1 µg de cet anticorps a permis de détecter la nectine-3 dans des cellules U251.
Description de la cible
Poids théorique : 61 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules U251
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable