Principaux documents
07963
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropyl-p-phenylenediamine hydrochloride
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
4-Amino-N-ethyl-N-isopropylaniline hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18N2 · HCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
214.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (NT)
Forme
powder
Pf
~260 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cl.CCN(C(C)C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H18N2.ClH/c1-4-13(9(2)3)11-7-5-10(12)6-8-11;/h5-9H,4,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
MRSCGJRIQPNDKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable