Principaux documents
32135
Supelco
Methyl 4-hydroxybenzoate-(ring-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic acid-(ring-13C6) methyl ester, Methyl paraben-(ring-13C6)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H8O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
158.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC)[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
LXCFILQKKLGQFO-WBJZHHNVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable