Principaux documents
32592
Supelco
Baquiloprim-d6
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-{[8-(Dimethylamino-d6)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl}-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17D6H14N6
CAS Number:
Poids moléculaire :
314.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N(c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)/i2D3,3D3
Clé InChI
AIOWJIMWVFWROP-XERRXZQWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3