Principaux documents
77505
Sigma-Aldrich
Iodure de potassium
purum p.a., ≥99.0% (AT)
About This Item
Formule linéaire :
KI
CAS Number:
Poids moléculaire :
166.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Niveau de qualité
Qualité
purum p.a.
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
solid
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
Pf
681 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Traces d'anions
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3