Principaux documents
81290
Supelco
Poly(éthylène glycol)
analytical standard, 2,000
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
CAS Number:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~1900
Mp ~2010
Mw ~1960
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Pf
55-58 °C
Mw/Mn
~1.03
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable