Principaux documents
81516
Supelco
Poly(α-methylstyrene)
analytical standard, 10,000
About This Item
Formule linéaire :
[CH2C(CH3)(C6H5)]n
CAS Number:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~7800
Mp ~8500
Mw ~8300
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~1.07
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable