Principaux documents
8.22334
Sigma-Aldrich
Hydroxylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Hydroxylammonium chloride, Hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H3NO · xHCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
33.03 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
226-798-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.054 Pa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (argentometric)
Forme
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
154 °C
Solubilité
470 g/L
Densité
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].NO.[H+]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Clé InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
spleen
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable