Principaux documents
86692
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol monoheptyl ether
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
C7E4, Heptyl tetraethylene glycol ether, Heptyltetraglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6(OCH2CH2)4OH
CAS Number:
Poids moléculaire :
292.41
Beilstein:
1865961
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448
Densité
0.977 g/mL at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
O(CCOCCOCCCCCCC)CCOCCO
InChI
1S/C15H32O5/c1-2-3-4-5-6-8-17-10-12-19-14-15-20-13-11-18-9-7-16/h16H,2-15H2,1H3
Clé InChI
KFGBNEAUNSZVPZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves