Principaux documents
92959
Supelco
5-Hydroxyhexanoic acid sodium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
5-Hydroxycaproic acid sodium salt, Sodium 5-hydroxycaproate, Sodium 5-hydroxyhexanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O3 · xNa+
CAS Number:
Poids moléculaire :
132.16 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥95% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable