BCR287B
Thermally refined lead (trace elements)
BCR®, certified reference material, chips
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
chips
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Description générale
Remarque sur l'analyse
BCR287B
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable