CRM8014
Tuning Solution 1
for ICP-MS, certified reference material, 10 μg/mL each component in 2% HNO3/5% HCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
bottle of 125 mL
Concentration
10 μg/mL each component in 2% HNO3/5% HCl
Format
multi-component solution
Température de stockage
room temp
Description générale
Autres remarques
Analyte
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable