NIST2640A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2640a, nominal 2% mol/mol
About This Item
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2640A_cert
SRM 2640A_SDS
Autres remarques
Carbon monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable