P0307005
Penbutolol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S)-1-[2-(Cyclopent-1-enyl)phenoxy]-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]propan-2-ol
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
penbutolol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable