Principaux documents
PHL83216
2′,4′-Dihydroxydihydrochalcone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone, 2′,4′-Dihydroxy-α,β-dihydrochalcone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O(C)C1=CCC(C=C1)C=CC(=O)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-20-13-6-2-11(3-7-13)4-9-15(18)14-8-5-12(17)10-16(14)19/h2,4-11,17,19H,3H2,1H3
Clé InChI
WKFJTWMOXONXLX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable