Principaux documents
PHL83507
Gypenoside XLIX
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C52H86O21
CAS Number:
Poids moléculaire :
1047.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O[C@@H]8OC[C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)O)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@@H]([C@H](CC6)[C@](O)(CO[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)CCC=C(C)C)CC5)C)(CC4)C)(CC3)C=O)(C)
InChI
1S/C52H86O21/c1-24(2)9-8-15-52(65,23-68-45-40(63)38(61)36(59)30(19-53)70-45)27-12-16-49(6)26(27)10-11-32-50(49,7)17-13-31-48(4,5)33(14-18-51(31,32)22-54)71-47-43(73-46-41(64)37(60)34(57)25(3)69-46)42(29(56)21-67-47)72-44-39(62)35(58)28(55)20-66-44/h9,22,2
Clé InChI
AFEVCSJFNQWWDF-AZFNEDKCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable