PHR2936
Salbutamol Impurity L
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(1RS)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
salbutamol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable