SMB01393
Medetomidine hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride, Domitor, Medetomidine HCl
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
Antibody Research Area: Analgesic, Sedative
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Couleur
white to off-white
Pf
168-172 °C
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
PBS: soluble
ethanol: soluble
water: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C1=C(C(C)=CC=C1)C)C2=CN=CN2.Cl
InChI
InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H
Clé InChI
VPNGEIHDPSLNMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable