VT001076
Legionella pneumophila serogroup 1 WDCM 00107 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
microbiology
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
< CIP, 1993 < C. Tram, Inst. Pasteur, Paris, France < ATCC < R.E. Weaver, CDC: strain Philadelphia 1 < J.E. McDade
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3