Y0001885
Proguanil for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Proguanil hydrochloride, Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
proguanil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Clé InChI
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable