Z2000000
Zinc acexamate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Acetyl-6-aminohexanoic zinc salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zinc acexamate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Zn+2].N(CCCCCC(=O)[O-])C(=O)C.N(CCCCCC(=O)[O-])C(=O)C
InChI
1S/2C8H15NO3.Zn/c2*1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(11)12;/h2*2-6H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);/q;;+2/p-2
Clé InChI
GEVJDDLLVRRIOL-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable