239208
Cadmium chloride hemi(pentahydrate)
79.5-81.0%, ACS reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
6.3 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 656 °C)
Essai
79.5-81.0%
Forme
powder or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impuretés
≤0.005% insolubles
Traces d'anions
NO3- and NO2-: ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.02%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.05%
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cd]Cl.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/2Cd.4ClH.5H2O/h;;4*1H;5*1H2/q2*+2;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
DZVRGWYMCGLNKJ-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3